Panni di carta, Vectra® AlphaSorb® 10 e AlphaSorb 10
Supplier: Texwipe
Certificates
About this item
I panni a due veli in filo continuo di poliestere al 100% (doppia frontura) offrono un elevato potere assorbente.
- All four edges are thermally sealed, forming a border to prevent particle and fibre release
- Assured cleanliness with ultralow levels of particles and extractables
- Unique 2-ply, pinsoniced construction for extended durability
- Vectra® AlphaSorb® 10 wipes are Vectra processed and AlphaSorb® 10 wipes are laundered in a cleanroom
Ideal for use in the most critical cleanroom environments, such as semiconductor and pharmaceutical manufacturing. They are also suitable for both spill control and general wiping in areas where contamination control and high absorbency are of great importance.
Per clean room di Classe 1, ISO 3, M1.5.
Packaging: Solvent-safe Bag-Within-A-Bag® cleanroom packaging.
Caution: Dati accurati al momento della pubblicazione; i risultati dei test più recenti e i metodi di prova sono reperibili sul sito Web dei fornitori.
Specifications
- Catalog No:
- 115-1788
- 115-0603
- Modello:
- Vectra® AlphaSorb® 10
- AlphaSorb® 10
- Grammatura:
- 185 g/m²
- 185 g/m²
- Assorbenza:
- 540 ml/m²
- 540 ml/m²
- Potere assorbente - velocità:
- 0,5 s
- 0,5 s
- Estraibili - con acqua deionizzata:
- 0,01 g/m²
- 0,01 g/m²
- Estraibili - con alcool isopropilico:
- 0,04 g/m²
- 0,04 g/m²
- Fibre (>100 µm):
- 100/m²
- 100/m²
- Ioni - cloruro:
- 0,008 ppm
- 0,008 ppm
- Ioni - potassio:
- 0,13 ppm
- 0,13 ppm
- Ioni - sodio:
- 0,11 ppm
- 0,11 ppm