VWR®, salviette per applicazioni generali
N° de catalogue 115-0202
Fournisseur: VWR Collection
Spécifications
- Confezione:in scatola dispenser
- Descrizione:Panni, 1 strato
- L×L:213×114 mm
- Conf:280
Spécifications
À propos de cet article
Materiali assorbenti, morbidi, sottili e a basso rilascio di fibre in fibre vergini. Per usi leggeri in laboratorio, elettronica, industria informatica, farmaceutica, biotecnologia, ottica, ecc.
- Elevato potere assorbente, disponibili in 3 formati, a 1 o 3 veli
- Pratica confezione dispenser con finestra dotata di film plastico antistatico per la rimozione
- Installabile sul tavolo o montabile a parete, permette di prelevare un singolo panno carta con una sola mano
Colore: bianco