VWR® Spec-Wipe® 4, salviette per camere bianche, sterili
Katalognr. 115-1724
Anbieter: VWR Collection
Technische Daten
- Confezione:100 panni/sacchetto
- L×L:305×305 mm
- Modello:Spec-Wipe® 4
- Fibre (>100 µm):3,3×10³/m²
- Grammatura:136 g/m²
- Formazione di particelle (>=0,5 µm):4,8 × 10⁶/m²
- Potere assorbente - estrinseco:312 ml/m²
- Potere assorbente - velocità:<1,5 s
- Potere assorbente - intrinseco:2,3 ml/g
- Estraibili - con acqua deionizzata:0,042 g/m²
- Estraibili - con alcool isopropilico:0,015 g/m²
- Ioni - sodio:0,39 ppm
- Ioni - cloruro:0,045 ppm
- Conf:300
Technische Daten
Über diesen Artikel
Questi panni in doppio tessuto di poliestere con bordi a taglio netto vengono lavati in camere bianche di classe ISO 4 per ridurre al minimo la contaminazione da particelle ed estraibili.
- Per processi di pulizia critici e ambienti in cui sterilità e bassa generazione di fibre e particelle sono fondamentali
- Sterilizzati con raggi gamma a 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level)
- Buste risigillabili per proteggere i panni da eventuali contaminazioni
Ideali per la pulizia di superfici abrasive, ma sufficientemente morbidi per l'uso su superfici delicate.
Per camere bianche di classe 10, ISO 4, M2.5.
Colore: bianco
Certifications: Conformi alle linee guida ANSI/AAMI/ISO.