Panni di carta, cleanroom,MicroSeal® 1200
Ideali per la pulizia di utensili e macchine di tipo critico, i panni a bordi sigillati sono stati progettati per l'utilizzo nei dispositivi di produzione sensibili alla contaminazione da particelle (micron), residui non volatili e ioni.
- Puliti e morbidi con bordi pieghevoli, sigillati sui 4 lati
- Conteggi bassi di particelle e fibre, altamente assorbenti
- Altissima resistenza alla lacerazione
- Tracciabilità del lotto su ogni confezione
Ideali per la pulizia di superfici sensibili ai graffi. Al 100% in poliestere a filamento continuo. Lavati e confezionati in clean room ISO 4, Classe 10.
Adatti per camera bianca di Classe 1, M 1.5, ISO 3.
Colour: White
: Dati accurati al momento della pubblicazione; i risultati dei test più recenti e i metodi di prova sono reperibili sul sito Web dei fornitori.
- Catalog No:
- 115-0349
- Modello:
- MicroSeal® 1200
- Grammatura:
- 154 g/m²
- Potere assorbente - estrinseco:
- 512 ml/m²
- Potere assorbente - intrinseco:
- 3,3 ml/g
- Potere assorbente - velocità:
- 1 s
- Estraibili - con acqua deionizzata:
- 0,0045 g/m²
- Estraibili - con alcool isopropilico:
- 0,0082 g/m²
- Fibre (>100 µm):
- 0,036/cm²
- Formazione di particelle (<gt/ >=0,5 µm, mediante test ad agitazione biassiale):
- 0,40 × 10³/cm²
- Pinza:
- 507 µm
- Ioni - calcio:
- 0,046 ppm
- Ioni - cloruro:
- 0,30 ppm
- Ioni - magnesio:
- 0,011 ppm
- Ioni - potassio:
- 0,010 ppm
- Ioni - sodio:
- 0,17 ppm
Frequently Bought Together