Panni per pulizia per applicazioni generiche, KIMTECH PURE*
I panni KIMTECH PURE* sono realizzati in poliproprilene puro al 100%. I panni resistenti e assorbenti sono idonei per la pulizia rapida ed efficace; possono essere strizzati e riutilizzati.
- Estremamente assorbenti e morbidi
- Chimicamente inattivi, non si decompongono a contatto con i solventi
- A bassissimo contenuto di pelucchi, idonei per ambienti di pulizia sensibili
- La struttura tessuta raccoglie e trattiene meglio le impurità
Il rotolo può essere usato con i dispenser 115-0045, 115-1533 o 115-2038.
Colore: bianco
Frequently Bought Together