Asciugamani, KLEENEX®
Supplier: KIMBERLY CLARK
Certificates
About this item
Asciugamani monouso prodotti in AIRFLEX*, un tessuto non-tessuto voluminoso, 2 o 3 veli.
- Elevata capacità di assorbimento e resistenza agli strappi anche da bagnato
- Asciugamani singoli a estrazione consequenziale automatica per migliorare l'igiene e ridurre gli sprechi
- Estremamente soffici
Colore: bianco
KLEENEX® asciugamani ripiegati per dispensatore tipo 6945, 6956 o 8971.
KLEENEX® asciugamani in rotolo per dispensatore tipo 6959 o 6963.
Frequently Bought Together