Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing papers
Weighing papers
110×140 mm
Codice catalogo 611-9426
Nome del fornitore:   MAPSA
Weighing papers
Codice catalogo 611-9426
Nome del fornitore:  MAPSA
Weighing papers
110×140 mm
Price
SFr. 99.20
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Pergamyne paper, white, 40 g/m².
Specifiche
  • Seq:
    02
  • Taglia:
    110×140 mm