Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillation vials
Scintillation vials
21,25 ml, 27×51 mm, Yes
Codice catalogo 548-0255
Nome del fornitore:   MURRAY S
Scintillation vials
Codice catalogo 548-0255
Nome del fornitore:  MURRAY S
Scintillation vials
Scintillation vials
21,25 ml, 27×51 mm, Yes
Price
800.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 ST
Product Details & Documents
These clear scintillation vials with screw cap are made from low potassium glass.
  • Complete with fitted foil lined cap
Documents
Specifiche
  • Tappo incluso:
    Yes
  • Ø×A:
    27×51 mm
  • Capacità:
    21,25 ml