Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillation vials, WHEATON®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Scintillation vials, WHEATON®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Scintillation vials, WHEATON®
Scintillation vials, WHEATON®
14 varianti
Product Details & Documents
These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the application.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×A
    Tappo incluso
    Tipologia tappo
    Dimensione tappo
    Materiale tappo
    Setto
    Disponibilità
    Price
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Attached
    22 mm
    PP
    Foamed PE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 348.00 SFr.
    348.00 SFr.
    1 * 500 ST
       348.00 SFr.
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Attached
    22 mm
    PP
    Metal foil
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 348.00 SFr.
    348.00 SFr.
    1 * 500 ST
       348.00 SFr.
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Attached
    22 mm
    Urea
    Metal foil
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 412.00 SFr.
    412.00 SFr.
    1 * 500 ST
       412.00 SFr.
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Attached
    22 mm
    PE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 451.00 SFr.
    451.00 SFr.
    1 * 500 ST
       451.00 SFr.
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Attached
    22 mm
    Urea
    PE cone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 561.00 SFr.
    561.00 SFr.
    1 * 500 ST
       561.00 SFr.
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Separate
    22 mm
    PP
    Foamed PE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 Pce
    1 * 500 Pce - 349.00 SFr.
    349.00 SFr.
    1 * 500 Pce
       349.00 SFr.
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Separate
    22 mm
    PP
    Foamed PE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 554.00 SFr.
    554.00 SFr.
    1 * 1.000 ST
       554.00 SFr.
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Separate
    22 mm
    PP
    Metal foil
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 353.00 SFr.
    353.00 SFr.
    1 * 500 ST
       353.00 SFr.
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Separate
    22 mm
    PP
    Metal foil
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 554.00 SFr.
    554.00 SFr.
    1 * 1.000 ST
       554.00 SFr.
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Separate
    22 mm
    PE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 439.00 SFr.
    439.00 SFr.
    1 * 500 ST
       439.00 SFr.
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Separate
    22 mm
    PE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 726.00 SFr.
    726.00 SFr.
    1 * 1.000 ST
       726.00 SFr.
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Separate
    22 mm
    Urea
    Metal foil
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 682.00 SFr.
    682.00 SFr.
    1 * 1.000 ST
       682.00 SFr.
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Separate
    22 mm
    Urea
    PE cone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 561.00 SFr.
    561.00 SFr.
    1 * 500 ST
       561.00 SFr.
  • 20,00 ml
    27×61 mm
    Yes
    Separate
    22 mm
    Urea
    PE cone
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 949.00 SFr.
    949.00 SFr.
    1 * 1.000 ST
       949.00 SFr.