VWR® ND18/ND22/ND28, Vials con tappo a pressione
N° de catalogue 548-0554
Fournisseur: VWR Collection
Spécifications
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:PE
- Dimensione tappo:18 mm
- Ø×A:18×30 mm
- Capacità:3,00 ml
- Colore:trasparente
- Seq:01
- Tipologia tappo:Closed top
- Colore tappo:trasparente
- Conf:200
Spécifications
À propos de cet article
Queste vial possono essere utilizzate per conservare polveri e solidi.
- Tappi e vial possono essere ordinati separatamente
- Rapide e facili da riaprire e richiudere
- Non sono necessari rivestimenti nel tappo