ContactUsLinkComponent
VWR® ND24, Vials ND24 con collo a vite EPA
VWR® ND24, Vials ND24 con collo a vite EPA
Catalog # 548-9025
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® ND24, Vials ND24 con collo a vite EPA
Catalog # 548-9025
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Tappo incluso:
    No
  • Ø×A:
    27,5×95 mm
  • Capacità:
    40,00 ml
  • Colore:
    trasparente
  • Descrizione:
    Vials
  • Seq:
    07
  • Conf:
    1.000
Specifications
About this item
Queste vial vengono utilizzate preferibilmente su strumenti dei seguenti produttori: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.
  • Tutti i tipi di vial EPA possono essere fornite con un certificato di pulizia che potrebbe essere necessario in particolare per analisi TOC. Supplemento di prezzo applicato
  • Le vial EPA possono essere ordinate con qualsiasi tipo di tappo a vite ND24 già avvitato
UltraBond seals, ND24: PP screw caps with silicone white/PTFE beige septa
Product Information