Orders LinkContactUsLinkComponent
WHEATON® Serum Vials
WHEATON® Serum Vials
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
WHEATON® Serum Vials
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
WHEATON® Serum Vials
WHEATON® Serum Vials
3 varianti
Product Details & Documents
The clear glass vials are manufactured from Wheaton '200' low extractable borosilicate glass tubing to maintain uniform wall thickness. The amber vials are manufactured from Wheaton '320'  borosilicate glass.
  • With a blowback feature in the neck and a specially designed bottom radius for added strength
  • These features are important for freeze drying applications
  • Vials are provided in shrink-wrapped modules which greatly reduces particulate contamination
Certifications: Meets ASTM Type 1, Class A/B and USP Type 1 standards.
Informazioni per l'ordine: Vials are supplied without closures.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Fondo
    Ø×A
    Materiale
    Colore
    Tappo incluso
    Disponibilità
    Price
  • WHEAWUBB2MLC-T-EP
    int.Ø: 7 mm, ext.Ø: 13 mm (Mouth)
    int.Ø: 7 mm, ext.Ø: 13 mm (Mouth)
    2,00 ml
    Flat bottom
    14,75×32 mm
    Vetro
    ambra
    No
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 225 ST
    1 * 225 ST - SFr. 220.00
    SFr. 220.00
    1 * 225 ST
       SFr. 220.00
  • WHEAWUBB5MLA-T-EP
    int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth)
    int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth)
    5,00 ml
    Flat bottom
    21,75×40 mm
    Vetro
    ambra
    No
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 149.00
    SFr. 149.00
    1 * 100 ST
       SFr. 149.00
  • 548-2014
    int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth)
    int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth)
    20,00 ml
    Flat bottom
    30,5×58 mm
    Vetro
    trasparente
    No
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 120 ST
    1 * 120 ST - SFr. 291.00
    SFr. 291.00
    1 * 120 ST
       SFr. 291.00