VWR®, Shell Vial con tappo in PE
548-0043
- Tappo incluso:Yes
- Dimensione tappo:8 mm
- Ø×A:8,2×40 mm
- Capacità:1,00 ml
- Colore:marrone
- Descrizione:Shell vials for Waters/Shimadzu with inner barrier for micro-insert
- Materiale:Vetro
- Seq:05
- Tipologia tappo:Plug
- Conf:1.000
Queste vial vengono utilizzate preferibilmente su strumenti dei seguenti produttori: Alcott, Gilson, Shimadzu, Waters® (carosello Wisp 96 da 48 posizioni).
- Il microinserto può essere inserito in un tappo in PE, non richiede molla
- Il diaframma a stella facilita la penetrazione del tappo con un ago da iniezione
- Le vial Shell da 1 ml senza barriera interna per microinserto sono più semplici da maneggiare e consentono una penetrazione più sicura