Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Ghiere
Fiale per cromatografia
VWR®, tappi a vite in PP, ND10 con setto
VWR®, tappi a vite in PP, ND10 con setto
VWR®, tappi a vite in PP, ND10 con setto
548-0388
:
VWR Collection
VWR®, tappi a vite in PP, ND10 con setto
548-0388
:
VWR Collection
Durezza:
45° shore A
Setto:
Silicone bianco/PTFE beige
Tipo:
In PP nero, foro centrale da 7 mm
Seq:
11
Spessore:
1,5 mm
Conf:
1.000