Setti, Chromacol™
Silicone/PTFE, 20 mm crimp caps, 20 mm, 0,25 mm
Codice catalogo 548-0743
Nome del fornitore: CHROMACOL
Vai a
Product Details & Documents
Setto in silicone/PTFE ad elevata purezza da 20 mm, per le estrazioni liquido-liquido e analisi in tracce. Spessore PTFE:0,02 mm; spessore silicone: 3 mm.
Specifiche
- Ø:20 mm
- Per:20 mm crimp caps
- Tipo:Silicone/PTFE
- Spessore:0,25 mm