Calibro per tubi
Calibro per tubi flessibili, 165×90 mm
Codice catalogo 229-0111
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
ABS, verde.
- Struttura robusta e maneggevole
- Cifre incise ben leggibili
Per la determinazione rapida del diametro interno ed esterno di tubi flessibili, tubi in vetro, bacchette di vetro, provette, ecc. Per diametro interno da 1 a 25 mm e diametro esterno da 1,5 a 21 mm.
Specifiche
- Descrizione:Calibro per tubi flessibili
- L×L:165×90 mm