Orders LinkContactUsLinkComponent
Tubi capillari
Supplier:   VICI JOUR RESEARCH
Tubi capillari
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Certificates
Tubi capillari
50 Options Available Below
Product Details & Documents
PEEK.
  • Resistenti a pressione continua senza formazione di rigonfiamenti
  • Non permeabili ai solventi organici
  • Inerti e biocompatibili
  • Codificati per colore in base al diametro
Resistenti a tamponi ad alta forza, di alogenuri o fasi mobili aggressive che intaccherebbero l'acciaio inox.
 : Attenzione: diclorometano, THF e DMSO possono causare il rigonfiamento del PEEK. L'acido nitrico e l'acido solforico concentrati attaccano il PEEK
Product Family Options
Product Information
  • Descrizione
    Availability
    Price
  • I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 141.00
    SFr. 141.00
    1 * 3 m
       SFr. 141.00
  • I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 141.00
    SFr. 141.00
    1 * 3 m
       SFr. 141.00
  • I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 135.00
    SFr. 135.00
    1 * 3 m
       SFr. 135.00
  • Ø interno 0,13 mm, Ø esterno 1/16", con banda rossa, max. 420 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 94.30
    SFr. 94.30
    1 * 3 m
       SFr. 94.30
  • Ø interno 0,17 mm, Ø esterno 1/16", con banda gialla, max. 400 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 94.30
    SFr. 94.30
    1 * 3 m
       SFr. 94.30
  • Ø interno 0,25 mm, Ø esterno 1/16", con banda blu, max. 400 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 85.30
    SFr. 85.30
    1 * 3 m
       SFr. 85.30
  • Ø interno 0,50 mm, Ø esterno 1/16", con banda arancione, max. 350 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 85.30
    SFr. 85.30
    1 * 3 m
       SFr. 85.30
  • Ø interno 1,00 mm, Ø esterno 1/16", con striscia grigia, max. 165 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 85.30
    SFr. 85.30
    1 * 3 m
       SFr. 85.30
  • I-Ø 1,4 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 52 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 85.30
    SFr. 85.30
    1 * 3 m
       SFr. 85.30
  • Ø interno 0,75 mm, Ø esterno 1/16", con banda verde, max. 350 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 73.20
    SFr. 73.20
    1 * 3 m
       SFr. 73.20
  • Ø interno 0,13 mm, Ø esterno 1/16", rosso, max. 420 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 85.30
    SFr. 85.30
    1 * 3 m
       SFr. 85.30
  • Ø interno 0,17/ mm, Ø esterno 1/16", giallo max. 420 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 85.30
    SFr. 85.30
    1 * 3 m
       SFr. 85.30
  • Ø interno 0,25 mm, Ø esterno 1/16", blu, max. 386 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 85.30
    SFr. 85.30
    1 * 3 m
       SFr. 85.30
  • Ø interno 0,50 mm, Ø esterno 1/16", arancione, max. 350 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 85.30
    SFr. 85.30
    1 * 3 m
       SFr. 85.30
  • Ø interno 0,75 mm, Ø esterno 1/16", verde, max. 240 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3 m
    1 * 3 m - SFr. 85.30
    SFr. 85.30
    1 * 3 m
       SFr. 85.30
  • I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 m
    1 * 5 m - SFr. 229.00
    SFr. 229.00
    1 * 5 m
       SFr. 229.00
  • I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 m
    1 * 5 m - SFr. 229.00
    SFr. 229.00
    1 * 5 m
       SFr. 229.00
  • I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 m
    1 * 5 m - SFr. 218.00
    SFr. 218.00
    1 * 5 m
       SFr. 218.00
  • I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red striped, max. 420 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 m
    1 * 5 m - SFr. 154.00
    SFr. 154.00
    1 * 5 m
       SFr. 154.00
  • I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow striped, max. 400 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 m
    1 * 5 m - SFr. 154.00
    SFr. 154.00
    1 * 5 m
       SFr. 154.00
  • I-Ø 0,25 mm, O-Ø 1/16, blue striped, max. 386 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 m
    1 * 5 m - SFr. 139.00
    SFr. 139.00
    1 * 5 m
       SFr. 139.00
  • I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 m
    1 * 5 m - SFr. 139.00
    SFr. 139.00
    1 * 5 m
       SFr. 139.00
  • I-Ø 1 mm, O-Ø 1/16, grey striped, max. 165 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 m
    1 * 5 m - SFr. 139.00
    SFr. 139.00
    1 * 5 m
       SFr. 139.00
  • I-Ø 1,4 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 52 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 m
    1 * 5 m - SFr. 139.00
    SFr. 139.00
    1 * 5 m
       SFr. 139.00
  • I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 240 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 m
    1 * 5 m - SFr. 119.00
    SFr. 119.00
    1 * 5 m
       SFr. 119.00
  • I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 450.00
    SFr. 450.00
    1 * 10 m
       SFr. 450.00
  • I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 450.00
    SFr. 450.00
    1 * 10 m
       SFr. 450.00
  • I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 429.00
    SFr. 429.00
    1 * 10 m
       SFr. 429.00
  • I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red striped, max. 420 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 302.00
    SFr. 302.00
    1 * 10 m
       SFr. 302.00
  • I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow striped, max. 400 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 302.00
    SFr. 302.00
    1 * 10 m
       SFr. 302.00
  • I-Ø 0,25 mm, O-Ø 1/16, blue striped, max. 386 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 273.00
    SFr. 273.00
    1 * 10 m
       SFr. 273.00
  • I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 273.00
    SFr. 273.00
    1 * 10 m
       SFr. 273.00
  • I-Ø 1 mm, O-Ø 1/16, grey striped, max. 165 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 273.00
    SFr. 273.00
    1 * 10 m
       SFr. 273.00
  • I-Ø 1,4 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 52 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 273.00
    SFr. 273.00
    1 * 10 m
       SFr. 273.00
  • I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 240 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 234.00
    SFr. 234.00
    1 * 10 m
       SFr. 234.00
  • I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red solid, max. 420 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 273.00
    SFr. 273.00
    1 * 10 m
       SFr. 273.00
  • I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow solid, max. 400 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 273.00
    SFr. 273.00
    1 * 10 m
       SFr. 273.00
  • I-Ø 0,25 mm, O-Ø 1/16, blue solid, max. 386 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 273.00
    SFr. 273.00
    1 * 10 m
       SFr. 273.00
  • I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange solid, max. 310 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 273.00
    SFr. 273.00
    1 * 10 m
       SFr. 273.00
  • I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green solid, max. 240 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 273.00
    SFr. 273.00
    1 * 10 m
       SFr. 273.00
  • I-Ø 0,05 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 434 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 1’020.00
    SFr. 1’020.00
    1 * 25 m
       SFr. 1’020.00
  • I-Ø 0,075 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 428 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 1’020.00
    SFr. 1’020.00
    1 * 25 m
       SFr. 1’020.00
  • I-Ø 0,1 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 420 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 974.00
    SFr. 974.00
    1 * 25 m
       SFr. 974.00
  • I-Ø 0,13 mm, O-Ø 1/16, red striped, max. 420 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 683.00
    SFr. 683.00
    1 * 25 m
       SFr. 683.00
  • I-Ø 0,18 mm, O-Ø 1/16, yellow striped, max. 400 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 683.00
    SFr. 683.00
    1 * 25 m
       SFr. 683.00
  • I-Ø 0,25 mm, O-Ø 1/16, blue striped, max. 386 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 618.00
    SFr. 618.00
    1 * 25 m
       SFr. 618.00
  • I-Ø 0,5 mm, O-Ø 1/16, orange striped, max. 310 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 618.00
    SFr. 618.00
    1 * 25 m
       SFr. 618.00
  • I-Ø 1 mm, O-Ø 1/16, grey striped, max. 165 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 618.00
    SFr. 618.00
    1 * 25 m
       SFr. 618.00
  • I-Ø 1,4 mm, O-Ø 1/16, black striped, max. 52 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 618.00
    SFr. 618.00
    1 * 25 m
       SFr. 618.00
  • I-Ø 0,75 mm, O-Ø 1/16, green striped, max. 240 bar
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 530.00
    SFr. 530.00
    1 * 25 m
       SFr. 530.00