Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, tubi, silicone
VWR®, tubi, silicone
VWR®, tubi, silicone
VWR®, tubi, silicone
Silicone, da traslucido, perossido reticolato.
  • Buone proprietà fisiche quali elasticità e flessibilità
  • Adatto per usi alimentari conformemente alla norma FDA
  • Prodotto in conformità alle condizioni GMP, ISO 13485, certificato fornito con ciascun rotolo
Per applicazioni mediche, farmaceutiche, biotecnologiche, di fermentazione, di produzione di prodotti farmaceutici e di laboratorio. Biologicamente neutro (USP classe VI). Conforme alla Farmacopea europea. Ph. (2a edizione).
Resistenza termica: da −50 a +200 °C (brevi picchi a 250 °C)
Durezza (durometro Shore A): 60 ±5
Densità: 1,16
  • Catalog No:
  • 228-0701
  • 228-1450
  • 228-1528
  • 228-0704
  • 228-1451
  • 228-0707
  • 228-1517
  • 228-1518
  • 228-0709
  • 228-0712
  • 228-1452
  • 228-1519
  • 228-0714
  • 228-1453
  • 228-1454
  • 228-4400
  • 228-0718
  • 228-0720
  • 228-0721
  • 228-0722
  • 228-1455
  • 228-1520
  • 228-1521
  • 228-1522
  • 228-1456
  • 228-0726
  • 228-0728
  • 228-1523
  • 228-1457
  • 228-0731
  • 228-1524
  • 228-1525
  • 228-1526
  • 228-1527
  • 228-1458
  • 228-1459
  • 228-1460
  • 228-1461
  • 228-1463
  • 228-1462
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
  • ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
Product Family Options
  • Ø int.tubo
    Spessore parete
    Tubo est.Ø
  • 1,00 mm
    1,00 mm
    3,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 125.00
    SFr. 125.00
    1 * 25 m
       SFr. 125.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-0701
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 1,50 mm
    0,75 mm
    3,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 98.10
    SFr. 98.10
    1 * 25 m
       SFr. 98.10
    Specifications
    Cat. No.
    228-1450
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 1,60 mm
    1,60 mm
    4,80 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 150.00
    SFr. 150.00
    1 * 25 m
       SFr. 150.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1528
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 2,00 mm
    1,00 mm
    4,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 154.00
    SFr. 154.00
    1 * 25 m
       SFr. 154.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-0704
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 2,00 mm
    2,00 mm
    6,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 169.00
    SFr. 169.00
    1 * 25 m
       SFr. 169.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1451
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 3,00 mm
    1,00 mm
    5,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 163.00
    SFr. 163.00
    1 * 25 m
       SFr. 163.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-0707
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 3,00 mm
    1,50 mm
    6,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 166.00
    SFr. 166.00
    1 * 25 m
       SFr. 166.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1517
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 3,00 mm
    2,00 mm
    7,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 221.00
    SFr. 221.00
    1 * 25 m
       SFr. 221.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1518
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 4,00 mm
    1,00 mm
    6,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 206.00
    SFr. 206.00
    1 * 25 m
       SFr. 206.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-0709
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 4,00 mm
    2,00 mm
    8,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 234.00
    SFr. 234.00
    1 * 25 m
       SFr. 234.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-0712
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 4,00 mm
    1,50 mm
    7,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 165.00
    SFr. 165.00
    1 * 25 m
       SFr. 165.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1452
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 4,00 mm
    3,00 mm
    10,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 396.00
    SFr. 396.00
    1 * 25 m
       SFr. 396.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1519
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 5,00 mm
    1,50 mm
    8,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 202.00
    SFr. 202.00
    1 * 25 m
       SFr. 202.00
      Produzione a basso impatto
    Specifications
    Cat. No.
    228-0714
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Produzione a basso impatto
  • 5,00 mm
    2,00 mm
    9,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 224.00
    SFr. 224.00
    1 * 25 m
       SFr. 224.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1453
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 5,00 mm
    2,50 mm
    10,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 285.00
    SFr. 285.00
    1 * 25 m
       SFr. 285.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1454
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 5,00 mm
    3,00 mm
    11,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 573.00
    SFr. 573.00
    1 * 25 m
       SFr. 573.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-4400
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 6,00 mm
    1,50 mm
    9,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 272.00
    SFr. 272.00
    1 * 25 m
       SFr. 272.00
      Produzione a basso impatto
    Specifications
    Cat. No.
    228-0718
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Produzione a basso impatto
  • 6,00 mm
    2,00 mm
    10,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 296.00
    SFr. 296.00
    1 * 25 m
       SFr. 296.00
      Produzione a basso impatto
    Specifications
    Cat. No.
    228-0720
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Produzione a basso impatto
  • 6,00 mm
    3,00 mm
    12,00 mm
    1 * 15 m
    1 * 15 m
    Specifications
    Cat. No.
    228-0721
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 6,00 mm
    3,00 mm
    12,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 522.00
    SFr. 522.00
    1 * 25 m
       SFr. 522.00
      Produzione a basso impatto
    Specifications
    Cat. No.
    228-0722
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Produzione a basso impatto
  • 7,00 mm
    1,50 mm
    10,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 216.00
    SFr. 216.00
    1 * 25 m
       SFr. 216.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1455
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 7,00 mm
    2,00 mm
    11,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 339.00
    SFr. 339.00
    1 * 25 m
       SFr. 339.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1520
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 7,00 mm
    2,50 mm
    12,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 413.00
    SFr. 413.00
    1 * 25 m
       SFr. 413.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1521
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 7,00 mm
    3,00 mm
    13,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 503.00
    SFr. 503.00
    1 * 25 m
       SFr. 503.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1522
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 8,00 mm
    1,50 mm
    11,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 242.00
    SFr. 242.00
    1 * 25 m
       SFr. 242.00
      Produzione a basso impatto
    Specifications
    Cat. No.
    228-1456
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Produzione a basso impatto
  • 8,00 mm
    2,00 mm
    12,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 365.00
    SFr. 365.00
    1 * 25 m
       SFr. 365.00
      Produzione a basso impatto
    Specifications
    Cat. No.
    228-0726
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Produzione a basso impatto
  • 8,00 mm
    3,00 mm
    14,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 534.00
    SFr. 534.00
    1 * 25 m
       SFr. 534.00
      Produzione a basso impatto
    Specifications
    Cat. No.
    228-0728
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Produzione a basso impatto
  • 8,00 mm
    4,00 mm
    16,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 1’010.00
    SFr. 1’010.00
    1 * 25 m
       SFr. 1’010.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1523
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 9,00 mm
    2,00 mm
    13,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 331.00
    SFr. 331.00
    1 * 25 m
       SFr. 331.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1457
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 10,00 mm
    2,00 mm
    14,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 511.00
    SFr. 511.00
    1 * 25 m
       SFr. 511.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-0731
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 10,00 mm
    3,00 mm
    16,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 729.00
    SFr. 729.00
    1 * 25 m
       SFr. 729.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1524
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 10,00 mm
    4,00 mm
    18,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 1’170.00
    SFr. 1’170.00
    1 * 25 m
       SFr. 1’170.00
      Produzione a basso impatto
    Specifications
    Cat. No.
    228-1525
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Produzione a basso impatto
  • 12,00 mm
    1,75 mm
    15,50 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 550.00
    SFr. 550.00
    1 * 25 m
       SFr. 550.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1526
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 12,00 mm
    2,50 mm
    17,00 mm
    1 * 25 m
    1 * 25 m - SFr. 808.00
    SFr. 808.00
    1 * 25 m
       SFr. 808.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1527
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 15,00 mm
    3,00 mm
    21,00 mm
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 379.00
    SFr. 379.00
    1 * 10 m
       SFr. 379.00
      Produzione a basso impatto
    Specifications
    Cat. No.
    228-1458
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (N° 2020/88219.3)
      Produzione a basso impatto
  • 18,00 mm
    3,00 mm
    24,00 mm
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 449.00
    SFr. 449.00
    1 * 10 m
       SFr. 449.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1459
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 20,00 mm
    3,50 mm
    27,00 mm
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 500.00
    SFr. 500.00
    1 * 10 m
       SFr. 500.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1460
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 25,00 mm
    5,00 mm
    35,00 mm
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 802.00
    SFr. 802.00
    1 * 10 m
       SFr. 802.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1461
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 40,00 mm
    5,00 mm
    50,00 mm
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 1’500.00
    SFr. 1’500.00
    1 * 10 m
       SFr. 1’500.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1463
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale
  • 30,00 mm
    5,00 mm
    40,00 mm
    1 * 10 m
    1 * 10 m - SFr. 829.00
    SFr. 829.00
    1 * 10 m
       SFr. 829.00
    Specifications
    Cat. No.
    228-1462
    Environmentally Preferable
    Certificazione ambientale