Tappi, BACTI-CAPS per provette reagenti e colture
Supplier: MHP Industries
Certificates
About this item
PP, colorato
- Sigillano completamente le provette senza impedire lo scambio di gas controllati
- Ottima resistenza ai prodotti chimici, autoclavabili
- Disponibili con codici colore per provette di diversi formati
For smooth-edged glass or plastic reagent and culture tubes.
Ideali per colture cellulari. Alternativa ai tradizionali tappi in cotone e carta.
Frequently Bought Together