Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Chiusure
VWR®, Chiusure
VWR®, Chiusure
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR®, Chiusure
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Queste chiusure sono adatte per provette per test e per colture.
  • Flessibile, elevata resistenza meccanica
Le chiusure sono realizzate in LDPE.
Product Family Options
Product Information
  • Materiale
    Per provette
    Colore
    Dimensione tappo
    Availability
    Price
  • LDPE
    212-1809/212-1837
    naturale
    10 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 3.000 ST
    1 * 3.000 ST - SFr. 87.70
    SFr. 87.70
    1 * 3.000 ST
       SFr. 87.70
  • LDPE
    212-1834
    naturale
    11 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - SFr. 63.30
    SFr. 63.30
    1 * 2.500 ST
       SFr. 63.30
Complementary Products
Product Information
  • Catalog #
    Materiale
    Lunghezza
    Ø int.
    Ø est
    Capacità
    Availability
    Price
  • 212-1834
    PS
    74,5 mm
    12,8 mm
    13,0 mm
    5 ml
    Log in for availability
    1 * 4.000 ST - SFr. 140.00
  • 212-1837
    PS
    11,8 mm
    12,0 mm
    3,5 ml
    01
    Log in for availability
    1 * 5.000 ST - SFr. 158.00
  • 212-1809
    PS
    74,5 mm
    11,0 mm
    13,0 mm
    5 ml
    Log in for availability
    1 * 2.000 ST - SFr. 99.80