Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Nome del fornitore:   DELTALAB
Test tubes
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
Test tubes
8 varianti
Product Details & Documents
Polypropylene (PP), ultra clear.
  • Temperature resistant from 0 to 120 °C (short-term up to 130 °C)
  • Centrifugeable up to 15000×g
  • Autoclavable
Precisely shaped reagent and sample tubes for a variety of applications. With round or flat bottom. Unsterile. Graduated.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Lunghezza
    Ø est
    Versione
    Ø int.
    Disponibilità
    Price
  • 3 ml
    54,3 mm
    11,6 mm
    ungraduated
    9,9 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 123.00
    SFr. 123.00
    1 * 2.000 ST
       SFr. 123.00
  • 5 ml
    48,9 mm
    15,5 mm
    flat bottom, graduated
    13,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - SFr. 348.00
    SFr. 348.00
    1 * 5.000 ST
       SFr. 348.00
  • 5 ml
    74,2 mm
    11,8 mm
    graduated
    10,3 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 51.50
    SFr. 51.50
    1 * 1.000 ST
       SFr. 51.50
  • 5 ml
    74,2 mm
    12,9 mm
    ungraduated
    10,9 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 63.50
    SFr. 63.50
    1 * 1.000 ST
       SFr. 63.50
  • 6 ml
    87,1 mm
    11,9 mm
    graduated
    10,3 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 69.90
    SFr. 69.90
    1 * 1.000 ST
       SFr. 69.90
  • 7 ml
    99,1 mm
    12,9 mm
    ungraduated
    10,9 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 54.20
    SFr. 54.20
    1 * 500 ST
       SFr. 54.20
  • 10 ml
    95,3 mm
    15,4 mm
    graduated
    13,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - SFr. 271.00
    SFr. 271.00
    1 * 2.500 ST
       SFr. 271.00
  • 10 ml
    100 mm
    15,8 mm
    ungraduated
    13,7 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 60.20
    SFr. 60.20
    1 * 500 ST
       SFr. 60.20
Closures
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 11 mm tubes
    naturale
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 132.00
    SFr. 132.00
    1 * 2.000 ST
       SFr. 132.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 11 mm tubes
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 132.00
    SFr. 132.00
    1 * 2.000 ST
       SFr. 132.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 15 mm tubes
    naturale
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - SFr. 153.00
    SFr. 153.00
    1 * 2.500 ST
       SFr. 153.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 12 mm tubes
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 112.00
    SFr. 112.00
    1 * 2.000 ST
       SFr. 112.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 16 mm tubes
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - SFr. 136.00
    SFr. 136.00
    1 * 2.500 ST
       SFr. 136.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 16 mm tubes
    naturale
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - SFr. 134.00
    SFr. 134.00
    1 * 2.500 ST
       SFr. 134.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 12 and 13 mm tubes
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 76.80
    SFr. 76.80
    1 * 2.000 ST
       SFr. 76.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 12 and 13 mm tubes
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 76.80
    SFr. 76.80
    1 * 2.000 ST
       SFr. 76.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 12 and 13 mm tubes
    naturale
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 76.80
    SFr. 76.80
    1 * 2.000 ST
       SFr. 76.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 15 mm tubes
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - SFr. 134.00
    SFr. 134.00
    1 * 2.500 ST
       SFr. 134.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 11 mm tubes
    Malva
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 132.00
    SFr. 132.00
    1 * 2.000 ST
       SFr. 132.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 15 mm tubes
    naturale
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - SFr. 134.00
    SFr. 134.00
    1 * 2.500 ST
       SFr. 134.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 12 mm tubes
    naturale
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 112.00
    SFr. 112.00
    1 * 2.000 ST
       SFr. 112.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 11 mm tubes
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 132.00
    SFr. 132.00
    1 * 2.000 ST
       SFr. 132.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 12 mm tubes
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 112.00
    SFr. 112.00
    1 * 2.000 ST
       SFr. 112.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • Cap for 15 mm tubes
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - SFr. 134.00
    SFr. 134.00
    1 * 2.500 ST
       SFr. 134.00