Orders LinkContactUsLinkComponent
Sterilin™ Test Tubes
Sterilin™ Test Tubes
0,6 ml, 40 mm, 6 mm, Round base plastic tubes, Polystyrene, Base tube, Non sterili
Codice catalogo SLINRT15
Nome del fornitore:   STERILIN
Sterilin™ Test Tubes
Codice catalogo SLINRT15
Nome del fornitore:  STERILIN
Sterilin™ Test Tubes
Sterilin™ Test Tubes
0,6 ml, 40 mm, 6 mm, Round base plastic tubes, Polystyrene, Base tube, Non sterili
Price
SFr. 920.00
Log in per disponibilità
1 * 10.000 ST
Product Details & Documents
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic round base tubes are manufactured from virgin polystyrene and supplied non sterile. Not available in all geographic regions.
  • Convenient alternative to glass tubes
  • Suitable for samples ranging from 0,6 to 11 ml
Informazioni per l'ordine: Supplied clean and dust free.
Specifiche
  • Ø est:
    6 mm
  • Sterilità:
    Non sterili
  • Tipo:
    Base tube
  • Capacità:
    0,6 ml
  • Descrizione:
    Round base plastic tubes
  • Lunghezza:
    40 mm
  • Materiale:
    Polystyrene
  • Seq:
    01