Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with rim, medium wall
Test tubes with rim, medium wall
Nome del fornitore:   SciLabware
Test tubes with rim, medium wall
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Test tubes with rim, medium wall
Test tubes with rim, medium wall
10 varianti
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Superior performance in comparison to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Excellent resistance to chemicals and high temperature
High quality test tubes designed and constructed for optimum performance.
Certifications: ISO 4142
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • 75 mm
    10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 90.20 SFr.
    90.20 SFr.
    1 * 100 ST
       90.20 SFr.
  • 75 mm
    12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 136.00 SFr.
    136.00 SFr.
    1 * 100 ST
       136.00 SFr.
  • 100 mm
    12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 112.00 SFr.
    112.00 SFr.
    1 * 100 ST
       112.00 SFr.
  • 100 mm
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 164.00 SFr.
    164.00 SFr.
    1 * 100 ST
       164.00 SFr.
  • 125 mm
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 176.00 SFr.
    176.00 SFr.
    1 * 100 ST
       176.00 SFr.
  • 150 mm
    16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 148.00 SFr.
    148.00 SFr.
    1 * 100 ST
       148.00 SFr.
  • 180 mm
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 167.00 SFr.
    167.00 SFr.
    1 * 100 ST
       167.00 SFr.
  • 150 mm
    18 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 172.00 SFr.
    172.00 SFr.
    1 * 100 ST
       172.00 SFr.
  • 150 mm
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 279.00 SFr.
    279.00 SFr.
    1 * 100 ST
       279.00 SFr.
  • 200 mm
    24 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 151.00 SFr.
    151.00 SFr.
    1 * 50 ST
       151.00 SFr.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.