Strip per PCR da 0,2 ml con strip di tappi attaccata ad un'estremità
211-3264
: Brand
- Capacità:0,2 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Strip di 8 provette per PCR con strip di tappi bombati attaccati
- Conf:125
PP. Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml complete di strip di tappi bombati.
- Le chiusure con tappi bombati facilitano l'utilizzo con una sola mano
- Certificate come esenti da RNasi, DNasi e DNA umano
Colore: trasparente
Colour: Clear