Strip per PCR da 0,2 ml
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
About this item
PP.
- Strips of 8 and 12 tubes with or without cap strips
- Suitable for 0,2 ml thermal cycler blocks
- 0,25 ml maximum tube capacity when capped
- Can be cut into individual tubes
- Flat or domed cap strips available
- Certified free from DNase, RNase and Human DNA
Suitable for use in 96-well V-bottom thermal cycler blocks.
Colour: Clear, unless otherwise stated. Other colours available on request.
18 Options Available Below
Product Details & Documents
PP.
- Strips of 8 and 12 tubes with or without cap strips
- Suitable for 0,2 ml thermal cycler blocks
- 0,25 ml maximum tube capacity when capped
- Can be cut into individual tubes
- Flat or domed cap strips available
- Certified free from DNase, RNase and Human DNA
Suitable for use in 96-well V-bottom thermal cycler blocks.
Colour: Clear, unless otherwise stated. Other colours available on request.
Product Family Options
Strip di provette, 0,2 ml
Product Information
- DescrizioneColoreCapacitàConfezioneAvailabilityPrice
- Strip da 8 provettetrasparente0,2 ml250 strip/confezioneLog in for availability1 * 250 STSFr. 351.00
- Strip da 8 provettetrasparente0,2 ml10 confezioni da 12Log in for availability1 * 120 STSFr. 196.00
- Strip da 12 provettetrasparente0,2 ml10 confezioni da 8Log in for availability1 * 80 STSFr. 240.00
Strip di provette da 0,2 ml con tappi
Product Information
- DescrizioneColoreCapacitàConfezioneAvailabilityPrice
- Strip da 8 provette e tappi bombatitrasparente0,2 ml250 strip/confezioneLog in for availability1 * 250 STSFr. 433.00
- Strip da 8 provette e tappi bombaticolori assortiti0,2 ml250 strip/confezioneLog in for availability1 * 250 STSFr. 500.00
- Strip da 8 provette e tappi bombatitrasparente0,2 ml10 confezioni da 12 pezziLog in for availability1 * 120 STSFr. 250.00
- Strip da 8 provette con tappi piattitrasparente0,2 ml250 strip/confezioneLog in for availability1 * 250 STSFr. 424.00
- Strip da 8 provette e tappi piatticolori assortiti0,2 ml250 strip/confezioneLog in for availability1 * 250 STSFr. 467.00
- Strip da 8 provette e strip di tappi ultra trasparentitrasparente0,2 ml10 confezioni da 12Log in for availability1 * 120 STSFr. 312.00
- Strip da 8 provette e strip di tappi ultra trasparentibianco0,2 ml10 confezioni da 12 pezziLog in for availability1 * 120 STSFr. 339.00
- Strip da 12 provette e tappi bombatitrasparente0,2 ml10 confezioni da 8 pezziLog in for availability1 * 80 STSFr. 234.00
- Strip da 12 provette e tappi piattitrasparente0,2 ml10 confezioni da 8 pezziLog in for availability1 * 80 STSFr. 227.00