Provette per microcentrifuga da 0,5 ml
Catalog # 211-2612
Supplier: Brand
Specifications
- Tipo:Con tappo a scatto
- Versione:graduated, conical bottom, non sterile
- Capacità:0,5 ml
- Colore:incolore
- Conf:1.000
- RCF max.:10 000×g
Specifications
About this item
In PP, graduate, autoclavabili, con tappo integrato.
- Resistenti a centrifugazioni fino a 10 000×g
- Tappi piatti perforabili
- I tappi sono a tenuta ma facili da aprire