Provette per centrifuga, Nalgene®
PC, fondo tondo, bordo dritto, autoclavabile.
- Trasparenti
- Resistenti a centrifugazioni fino a 50 000 ×g
- Per centrifughe refrigerate o non refrigerate
: 525-2889 e 525-2890 con bordo in rilievo.
- Catalog No:
- 525-2889
- 525-2890
- 525-2888
- 525-2887
- 525-2885
- 525-2884
- 525-2883
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Frequently Bought Together