Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
Nome del fornitore:   KARTELL
Provette per centrifuga
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Provette per centrifuga
4 varianti
Product Details & Documents
Polipropilene, fondo conico, autoclavabili.
  • Perfettamente traslucide, straordinaria resistenza agli agenti chimici
  • Resistenza termica fino a 120 °C
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 525-0475
  • 525-0476
  • 212-0209
  • 212-0284
  • Incrementi di laurea:
  • 0,2 ml
  • 0,2 ml
Specifiche
Product Family Options
Senza graduazione
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×L
    Tipo di chiusura
    Disponibilità
    Price
  • 13 ml
    16×108 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 205.00
    SFr. 205.00
    1 * 500 ST
       SFr. 205.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0475
    Incrementi di laurea
  • 16 ml
    18×120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 218.00
    SFr. 218.00
    1 * 500 ST
       SFr. 218.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0476
    Incrementi di laurea
Con scala graduata
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø×L
    Tipo di chiusura
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    16×107 mm
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 136.00
    SFr. 136.00
    1 * 100 ST
       SFr. 136.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-0209
    Incrementi di laurea
    0,2 ml
  • 15 ml
    18×118 mm
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 129.00
    SFr. 129.00
    1 * 100 ST
       SFr. 129.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    212-0284
    Incrementi di laurea
    0,2 ml