Provette per centrifuga, Nunc™
Catalog # 734-2186
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Technische Daten
- Tipo di chiusura:Tappo a vite
- Ø×L:60×130 mm
- Confezione:4 per sacchetto
- Capacità:200 ml
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
- Conf:48
- RCF max.:7000×g
Technische Daten
Über diesen Artikel
PP, fondo conico, graduato, sterile, autoclavabile senza tappo a vite
- Sopportano una forza centrifuga fino a 7000×g con adattatore per 200 ml
- Con graduazione in rilievo