Carrelli per trasporto
Supplier: Metro International
Jump to:
About this item
Telaio in acciaio cromato con ripiani in HDPE a forma di vaschetta
- Stabile, robusto e di impiego universale, di facile pulizia
- Portata: max. 65 kg a ripiano; max. 180 kg totale
- Le rotelle di gomma non danneggiano il pavimento
Le vaschette sono profonde 70 mm e garantiscono un trasporto sicuro e la raccolta di liquidi eventualmente versati. Il ripiano centrale può essere regolato in altezza. Disponibile in 2 dimensioni, con 2 o 3 ripiani.
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Telaio in acciaio cromato con ripiani in HDPE a forma di vaschetta
- Stabile, robusto e di impiego universale, di facile pulizia
- Portata: max. 65 kg a ripiano; max. 180 kg totale
- Le rotelle di gomma non danneggiano il pavimento
Le vaschette sono profonde 70 mm e garantiscono un trasporto sicuro e la raccolta di liquidi eventualmente versati. Il ripiano centrale può essere regolato in altezza. Disponibile in 2 dimensioni, con 2 o 3 ripiani.
Product Family Options
Dimensioni ripiano: 830×545 mm
Product Information
Dimensioni ripiano: 985×690 mm