Orders LinkContactUsLinkComponent
XTRA™ Carts
XTRA™ Carts
Nome del fornitore:   Rubbermaid Commercial Products
XTRA™ Carts
Nome del fornitore:  Rubbermaid Commercial Products
Certificates
XTRA™ Carts
5 varianti
Product Details & Documents
Durable and attractive storage and transportation carts for front and back-of house applications.
  • Metal uprights and moulded shelves engineered for durability and appearance
  • Non-marking 10,2 cm swivel casters
  • Wide shelves hold a variety of equipment and supplies, up to 135 kg
  • Available in various versions
Accessories information: Accessories are available for a complete system solution for housekeeping in the hospitality industry. Utility bin features a smooth easy-to-clean surface.
Informazioni per l'ordine: Attachable plastic container must be ordered separately as an accessory.
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • RUBBFG409100BLA
  • RUBBFG409100OWHT
  • 129-1832
  • 129-1833
  • RUBBFG409400GRAY
  • Materiale:
  • PP
  • PP
  • PP
  • PP
  • PP
Specifiche
Product Family Options
Open with 3 shelves
Informazioni sul prodotto
  • L×P×A
    Peso
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • RUBBFG409100BLA
    Capacity: 135 kg total, 45 kg per shelf
    Capacity: 135 kg total, 45 kg per shelf
    508×1032×960 mm
    20 kg
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 705.00
    SFr. 705.00
    1 * 1 ST
       SFr. 705.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RUBBFG409100BLA
    Materiale
    PP
  • RUBBFG409100OWHT
    Capacity: 135 kg total, 45 kg per shelf
    Capacity: 135 kg total, 45 kg per shelf
    508×1032×960 mm
    20 kg
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 705.00
    SFr. 705.00
    1 * 1 ST
       SFr. 705.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RUBBFG409100OWHT
    Materiale
    PP
Open with 4 shelves
Informazioni sul prodotto
  • L×P×A
    Peso
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • 129-1832
    Capacity: 132 kg total, 33 kg per shelf
    Capacity: 132 kg total, 33 kg per shelf
    508×1032×1295 mm
    23,6 kg
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 936.00
    SFr. 936.00
    1 * 1 ST
       SFr. 936.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-1832
    Materiale
    PP
Enclosed end panels on 3 sides
Informazioni sul prodotto
  • L×P×A
    Peso
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • 129-1833
    Capacity: 135 kg total, 45 kg per shelf
    Capacity: 135 kg total, 45 kg per shelf
    508×1032×960 mm
    23,4 kg
    nero
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’100.00
    SFr. 1’100.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’100.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-1833
    Materiale
    PP
Including lockable doors and sliding drawers
Informazioni sul prodotto
  • L×P×A
    Peso
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • RUBBFG409400GRAY
    Capacity: 135 kg total, 45 kg per shelf
    Capacity: 135 kg total, 45 kg per shelf
    508×1032×960 mm
    23,6 kg
    grigio
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’100.00
    SFr. 1’100.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’100.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RUBBFG409400GRAY
    Materiale
    PP
Complementary Products
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Capacità
    L×P×A
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • 129-1792
    15 L polypropylene bin; accessory for a variety of RCP utility and service carts; provides an additional compartment for storing tools and other items
    15,1 L
    432×308×267 mm
    nero
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 83.40
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 15 L polypropylene bin; accessory for a variety of RCP utility and service carts; provides an additional compartment for storing tools and other items
    15 L polypropylene bin; accessory for a variety of RCP utility and service carts; provides an additional compartment for storing tools and other items
    129-1792
    15,1 L
    432×308×267 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 83.40