Orders LinkContactUsLinkComponent
Vassoio da laboratorio
Vassoio da laboratorio
12 l, 510×345×110 mm
Codice catalogo 216-1466
Nome del fornitore:   KARTELL
Vassoio da laboratorio
Codice catalogo 216-1466
Nome del fornitore:  KARTELL
Vassoio da laboratorio
Vassoio da laboratorio
12 l, 510×345×110 mm
Price
SFr. 40.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In PP trasparente.
  • Ottima resistenza chimica e termica
  • Design particolarmente profondo per fornire maggiore stabilità
  • Versatile, ad esempio per trasportare e conservare utensili da laboratorio
Specifiche
  • Capacità:
    12 l
  • L×P×A:
    510×345×110 mm