Membrane per blotting, FluoroTrans® PVDF
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Certificates
About this item
In PVDF idrofobico naturale, ideali per una vasta gamma di applicazioni nell'ambito dell' analisi delle proteine. La famiglia FluroTrans® è composta da supporti in fase solida microporosi e bianchi che legano saldamente le proteine attraverso interazioni idrofobiche. La membrana FluoroTrans® è ottimizzata per sequenziamenti proteici N-terminali. La membrana FluoroTrans® W è ottimizzata per applicazioni di Western blotting. Offre un'ottima sensibilità nelle rilevazioni di proteine, offrendo basso background e combustione estremamente bassa. Le proteine immobilizzate possono essere individuate visivamente attraverso blu Coomassie®, Amido nero, Ponceau S e oro colloidale.
- Alta capacità legante per proteine - generalmente assorbe il 50% in più di proteine rispetto alle membrane in nylon o in nitrocellulosa
- Elevata resistenza alla rottura, non si strappa, non si rompe e non si arrotola durante l'uso, permettendo una facile rimozione delle bande d'interesse per applicazioni di sequenziamento proteico
- Elevata sensibilità per piccoli peptidi
Dimensione pori: 0,2 µm
Spessore tipico: 127 µm
Frequently Bought Together