Orders LinkContactUsLinkComponent
Cutter, Edding® M9
Cutter, Edding® M9
Edding M9 cutter, 9 mm, nero
Codice catalogo 233-2310
Nome del fornitore:   THEODOR KIHLER BURO EINRICHTUN
Cutter, Edding® M9
Codice catalogo 233-2310
Nome del fornitore:  THEODOR KIHLER BURO EINRICHTUN
Cutter, Edding® M9
Cutter, Edding® M9
Edding M9 cutter, 9 mm, nero
Price
SFr. 6.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plastic with steel blades.
  • Small, handy pocket craft knife
  • With clip and tail-piece with slot for safely snapping off blunt blade sections
  • Great for cutting stencils
Specifiche
  • Tipo:
    Edding M9 cutter
  • Colore:
    nero
  • Lama:
    9 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • CB9 replacement blades for Edding cutters M9 and MP9, corresponds to 13 cutters
    CB9 replacement blades for Edding cutters M9 and MP9, corresponds to 13 cutters
    233-2311
    Acciaio
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 306.00