Pinze multiuso
Acciaio inox 18/10, antimagnetico. Versione diritta per molteplici applicazioni in laboratorio, in medicina e nell'industria.
- Resistenti agli acidi
- Ottima resistenza al calore, autoclavabili
Frequently Bought Together
Acciaio inox 18/10, antimagnetico. Versione diritta per molteplici applicazioni in laboratorio, in medicina e nell'industria.