Crucible tongs, steel, straight
Codice catalogo 231-0354
Nome del fornitore: NICKEL ELECTRO
Specifiche
- Lunghezza:200 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Steel, non alloy. For easy, safe handling of crucibles made from a wide variety of materials.
- With grooved tips
- Good thermal resistance
- Robust and easy action