Pinze per beute, in acciaio inox Acciaio
Catalog # 231-1010
Supplier: BOCHEM
Specifications
- Lunghezza:230 mm
- Conf:1
- Capacità:15 - 60 mm
Specifications
About this item
Acciaio inossidabile ¹⁸/₁₀, antimagnetico ed elettrolucidato.
- Resistenti alla corrosione
- Ottima resistenza termica