Staining tile
8, Ø: 15 mm
Codice catalogo 631-9132
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PS. This thin plate is suitable for staining applications.
W×D: 95×57 mm
Colour: clear
Specifiche
- N. di pozzetti:8
- Dimensione pozzetto:Ø: 15 mm