Supporti per termometro
Supporto per termometro, 14.9 cm, 21.3 cm
Codice catalogo 620-0099
Nome del fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Vai a
Product Details & Documents
PP bianco. Consente di alloggiare fino a 25 termometri.
- Stoccaggio verticale per ridurre al minimo il pericolo di rottura
- Stoccaggio ben visibile e rapido accesso ai termometri necessari
Specifiche
- Larghezza:21.3 cm
- Descrizione:Supporto per termometro
- Lunghezza:14.9 cm