Termometri certificati
620-0301
- Descrizione:ASTM Certified thermometer, 114C
- Lunghezza:300 mm
- Divisione:0,5 °C
- Riempimento:Red liquid
- Conf:1
- Range di misura:−80...+20 °C
Questo termometro è progettato per misurare la temperatura di fluidi liquidi e gassosi in vari settori, tra cui petrolchimico, raffinazione del petrolio, nonché nel complesso di combustibili ed energia.
- Fondo giallo
I termometri indicano il numero di fabbrica, il tipo di standard e l'intervallo di misurazione. La scala di temperatura viene applicata con smalto indelebile scuro, nonché altamente resistente agli ambienti chimici aggressivi. Sui termometri ad immersione parziale, la profondità è indicata da una linea ad anello.
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.
: Compliant with ASTM E-1.