VWR®, Liquid-in-Glass Refrigerator/Freezer Thermometer
Catalog # 620-0876
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Larghezza:28 mm
- L×P:28×124
- Lunghezza:124 mm
- Accuratezza:±1,0 °C
- Divisione:1,0 °C
- Riempimento:Red spirit
- Conf:1
- Range di misura:−40…+27 °C
Specifications
About this item
Termometro a scala doppia in °C/°F con lampadina completamente racchiusa per letture accurate. In vetro con fondo bianco per semplificarne la lettura.
- Alcol rosso
- Rivestimento antiruggine
- Maniglie in acciaio inox
- Scala in alluminio smaltato
W×D: 28×124 mm
W×D: 28×124 mm