ContactUsLinkComponent
VWR®, bimetallico min./max. Termometro
VWR®, bimetallico min./max. Termometro
  620-0920
undefined
VWR®, bimetallico min./max. Termometro
  620-0920
  • Accuratezza:
    ±1,0 °C
  • Divisione:
    1,0 °C
  • Conf:
    1
  • Range di misura:
    −30…+60 °C
Questo termometro massimo/minimo visualizza la temperatura corrente e registra le temperature massima e minima raggiunte dall'ultimo azzeramento. È dotato di doppie scale con codice colore su uno sfondo bianco e manopola di ripristino per letture rapide e multiple. Può essere utilizzato in ambienti con elevata umidità o umidità, tra cui serre, aree di preparazione dei campioni e impianti di trattamento delle acque.
  • Tre frecce distinte
  • Installabile a parete o a parete
W×H: 230×200 mm