ContactUsLinkComponent
Nastro sigillante in PTFE
  291-0041
 :  Bohlender
undefined
Nastro sigillante in PTFE
  291-0041
 :  Bohlender
  • Larghezza:
    12,0 mm
  • Descrizione:
    Nastro protettivo
  • Conf:
    1 Roll
Nastro in PTFE per la sigillatura di giunzioni e filettature. Spessore: 0,1 mm
  • Resistenza termica da −200 a +250 °C
  • Elevata resistenza chimica
Lunghezza: 12,0 m
Colore: bianco