Orders LinkContactUsLinkComponent
Packaging tapes
Packaging tapes
Nome del fornitore:   3M
Packaging tapes
Nome del fornitore:  3M
Certificates
Packaging tapes
2 varianti
Product Details & Documents
Universal adhesive tape for packaging, securing and labelling.
  • Excellent humidity resistance
  • Easy to tear during use
  • PE coating
Length: 50,0 m
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Larghezza
    Disponibilità
    Price
  • 819-1410
    Fabric adhesive tape
    Fabric adhesive tape
    bianco
    25,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 24.40
    SFr. 24.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 24.40
  • 819-1411
    Fabric adhesive tape
    Fabric adhesive tape
    argento
    50,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 48.80
    SFr. 48.80
    1 * 1 ROU
       SFr. 48.80