Orders LinkContactUsLinkComponent
BD Microlance™ 3 Needles
Nome del fornitore:   BD Medical
BD Microlance™ 3 Needles
Nome del fornitore:  BD Medical
Certificates
BD Microlance™ 3 Needles
BD Microlance™ 3 Needles
13 varianti
Product Details & Documents
The BD Microlance™ 3 needles are designed for easy penetration, smooth gliding force during insertion/withdraw, and reduced cannula friction while sliding through tissue. These needles are available in a wide range of gauges, lengths, and bevel designs.
  • Recommended use: intradermal, subcutaneous, intramuscular, intravenous injections, and aspiration
  • BD Microlance™ needles can be connected to a luer slip adapter or luer-lock connector
  • Natural rubber latex is not part of the material formulation
  • Sterile, single-use design
Conventional needles with a regular size wall are less likely to flex than thin wall needles, due to the added cannula thickness. A thin wall needles inner diameter potentially allows use of a needle gauge that is one size smaller than that of a regular needle, while benefiting from the same flow rate.
 : Individually packed in blister film and medical grade paper.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Gauge
    Lunghezza
    Ø
    Codice colore
    Disponibilità
    Price
  • 613-3832
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    G 27
    13 mm
    0,4 mm
    grigio
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 12.70
    SFr. 12.70
    1 * 100 ST
       SFr. 12.70
  • 613-3942
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    G 30
    13 mm
    0,3 mm
    giallo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 16.10
    SFr. 16.10
    1 * 100 ST
       SFr. 16.10
  • BDAM304000UK
    BD Microlance™ 3 needle, thin wall, regular bevel
    BD Microlance™ 3 needle, thin wall, regular bevel
    G 30
    13 mm
    0,3 mm
    giallo
    Discontinued
  • 613-0902
    25 G, parete regolare, smussatura regolare
    25 G, parete regolare, smussatura regolare
    G 25
    16 mm
    0,5 mm
    arancione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 20.20
    SFr. 20.20
    1 * 100 ST
       SFr. 20.20
  • 615-0034
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    G 21
    16 mm
    0,8 mm
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 10.20
    SFr. 10.20
    1 * 100 ST
       SFr. 10.20
  • 613-4952
    25 G, parete regolare, smussatura regolare
    25 G, parete regolare, smussatura regolare
    G 25
    25 mm
    0,5 mm
    arancione
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 20.20
    SFr. 20.20
    1 * 100 ST
       SFr. 20.20
  • 613-3924
    23 G, parete sottile, smussatura regolare
    23 G, parete sottile, smussatura regolare
    G 23
    25 mm
    0,6 mm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 19.90
    SFr. 19.90
    1 * 100 ST
       SFr. 19.90
  • 613-3935
    21 G, parete sottile, smussatura regolare
    21 G, parete sottile, smussatura regolare
    G 21
    25 mm
    0,8 mm
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 14.90
    SFr. 14.90
    1 * 100 ST
       SFr. 14.90
  • 613-3897
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    G 16
    40 mm
    1,6 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 17.30
    SFr. 17.30
    1 * 100 ST
       SFr. 17.30
  • 613-1688
    BD Microlance™ 3 needle, thin wall, regular bevel
    BD Microlance™ 3 needle, thin wall, regular bevel
    G 22
    40 mm
    0,7 mm
    nero
    Discontinued
  • BDAM303262
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    G 18
    40 mm
    rosa
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 11.20
    SFr. 11.20
    1 * 100 ST
       SFr. 11.20
  • BDAM303273
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    G 23
    40 mm
    0,64 mm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 8.60
    SFr. 8.60
    1 * 100 ST
       SFr. 8.60
  • 613-4970
    21 G, parete sottile, smussatura regolare
    21 G, parete sottile, smussatura regolare
    G 21
    40 mm
    0,8 mm
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 20.20
    SFr. 20.20
    1 * 100 ST
       SFr. 20.20
  • 613-3934
    21 G, parete regolare, smussatura regolare
    21 G, parete regolare, smussatura regolare
    G 21
    50 mm
    0,8 mm
    verde
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 18.70
    SFr. 18.70
    1 * 100 ST
       SFr. 18.70
  • BDAM310205
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    BD Microlance™ 3 needle, sterile
    G 18
    50 mm
    1,20 mm
    rosa
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 25.50
    SFr. 25.50
    1 * 100 ST
       SFr. 25.50