Aghi ipodermici, Neolus®
Supplier: TERUMO
Certificates
About this item
Sterili, monouso. Aghi accuratamente controllati, di qualità molto elevata.
- Spessore normale, fine o ultrafine e punta smussata a 12° (eccetto Cod. 613-4907 e Cod. 612-0130: 18,5°)
- Sterilizzazione assoluta con ossido di etilene conforme ai requisiti USP
- Cono Luer normalizzato AFNOR S 90-011 (6%)
Packaging: Confezionati singolarmente in blister sterili con codice colore.
Frequently Bought Together