Siringhe monouso, Omnifix®
Nome del fornitore: B. Braun
Certificati
Informazioni su questo articolo
Sterili, monouso, 3 pezzi, in PP, esenti da lattice e PVC
- Senza ago, con graduazione perfettamente leggibile
- Pistone con doppio anello di tenuta per un'iniezione e un prelievo più lenti, ideali per il dosaggio di volumi più piccoli
- Perdita di campione ridotta al minimo
DIN EN ISO 10993
Certifications: DIN EN ISO 10993
Frequently Bought Together