Dispensatore a ripetizione PB600-1
Catalog # 549-0233
Supplier: HAMILTON BONADUZ
Specifications
- Descrizione:Dispensatore di siringhe, PB600-1
- Conf:1
Specifications
About this item
Il modello PB600-1 funziona con le siringhe Microliter™ o Gastight® da 10 µl a 2,5 ml. Utilizzare il repeating dispenser con siringhe ad aghi fissi (N), aghi rimovibili (RN), punte di tipo Luer (LT) o raccordi di tipo Luer in PTFE (TLL).
- Dispensa il campione con ripetizioni fino a 50 volte con la pressione di un pulsante
- I volumi di dispensazione sono compresi tra 0,2 e 50 µl
Delivery: Fornito senza siringa.