Tampone ESD, Mini Compressed CleanFoam®
Katalognr. 710-0575
Anbieter: Texwipe
Technische Daten
- Lunghezza impugnatura:79 mm
- Larghezza impugnatura:3 mm
- Lunghezza testa:10 mm
- Larghezza testa:3,5 mm
- Descrizione:Mini barretta di pulizia ESD compressa
- Lunghezza:89 mm
- Asta/testa:PE/PU
- Conf:500
Technische Daten
Über diesen Artikel
La testa CleanFoam lavata a pori aperti è particolarmente dura e appuntita.
- Il bastoncino in Stat-Rite privo di additivi contaminanti garantisce una conduzione sicura delle scariche elettrostatiche senza contaminazione
- Con la scritta 'a prova di cariche elettrostatiche' sul bastoncino
Per la pulizia di aree di piccole dimensioni fessurate e scanalate.
Verpackung: sacchetto nel sacchetto.
Achtung! Bitte beachten: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904