Tampone ESD, Micro, CleanFoam®
Micro tampone per pulizia ESD, PE/PU, 90,7 mm
Catalog # TEXWTX757E
New Product
Supplier: Texwipe
Jump to:
Product Details & Documents
La testa CleanFoam® lavata, realizzata con poliuretano espanso offre anche una spiccata funzione di imbottitura ed una straordinaria capacità assorbente su un bastoncino flessibile integrato per la pulizia di aree di piccole dimensioni.
- I bastoncini detergenti CleanFoam® sono stati puliti con solventi per garantire un rilascio molto ridotto di residui non volatili e particelle
- Il bastoncino in Stat-Rite® privo di additivi contaminanti garantisce una conduzione sicura delle scariche elettrostatiche senza contaminazione
- Con la scritta 'a prova di cariche elettrostatiche' sul bastoncino
Packaging: Sacchetto nel sacchetto.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Descrizione:Micro tampone per pulizia ESD
- Lunghezza:90,7 mm
- Asta/testa:PE/PU
- Legante:Thermal
- Cat. No.:TEXWTX757E
- Larghezza impugnatura:3 mm
- Materiale manico:Transplex®
- Lunghezza impugnatura:80,7 mm
- Materiale testa:CleanFoam® a celle aperte da 100 ppi
- Lunghezza testa:10 mm
- Larghezza testa:3,8 mm
- Colore manico:Translucent